Läs mer
Naratriptan N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naratriptan N-oxide |
| CAS | 1159977-52-2 |
| Molekylformel | C17 H25 N3 O3 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-Nethyl-3-(1-methyl-1-oxido-4-piperidinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25N3O3S/c1-18-24(22,23)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2,21)9-6-14/h3-4,11-12,14,18-19H,5-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]cc(C3CC[N+](C)([O-])CC3)c2c1 |
| IUPAC-namn | N-methyl-2-[3-(1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium-4-yl)-1H-indol-5-yl]ethanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.46 |
| Formel vikt | 351.1617 |