Läs mer
Narcotolinogendiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Narcotolinogendiol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO7/c1-22-7-6-11-8-15-21(29-10-28-15)19(25)16(11)17(22)18(24)12-4-5-14(26-2)20(27-3)13(12)9-23/h4-5,8,17-18,23-25H,6-7,9-10H2,1-3H3/t17-,18-/m1/s1 |
| Formel vikt | 403.1631 |