missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nardosinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nardosinone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O3/c1-9-6-5-7-10-11(16)8-12-13(15(9,10)4)14(2,3)18-17-12/h7,9,12-13H,5-6,8H2,1-4H3/t9-,12-,13+,15+/m1/s1 |
| Formel vikt | 250.1569 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?