Läs mer
Naringenin 4'-O-Beta-D-Glucuronide Sodium Salt (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naringenin 4'-O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt (Mixture of Diastereomers) |
| Molekylformel | C21H19NaO11 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[3,4-Dihydro-5,7-dihydroxy-4-oxo-2H-1-benzopyran-2-yl]phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt, Naringenin-4'-O-β-D-glucuronopyranoside Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O11.Na/c22-9-5-11(23)15-12(24)7-13(31-14(15)6-9)8-1-3-10(4-2-8)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29;/h1-6,13,16-19,21-23,25-27H,7H2,(H,28,29);/q;+1/p-1/t13?,16-,17-,18+,19-,21+;/m0./s1 |
| LEDER | OC1=CC(O)=CC2=C1C(CC(C3=CC=C(O[C@@H]4O[C@H](C(O[Na])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C=C3)O2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 470.36 |
| Formel vikt | 470.08 |