Läs mer
Naringenin 7-O-beta-D-Glucuronide Sodium Salt (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naringenin 7-O-b-D-Glucuronide Sodium Salt (Mixture of Diastereomers) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O11.Na/c22-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(24)15-11(23)5-10(6-14(15)31-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29;/h1-6,13,16-19,21-23,25-27H,7H2,(H,28,29);/q;+1/p-1/t13?,16-,17-,18+,19?,21+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 470.08 |