Läs mer
Naringenin 7-O-beta-D-glucuronid natriumsalt (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30011811
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011811 1 mg
30138362 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011811 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3789651MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Molekylformel C21H19NaO11
Molekylvikt (g/mol) 470.36
Synonym (2S)-3,4-Dihydro-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Sodium Salt
IUPAC-namn natrium (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-((5-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-4-oxochroman-7-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-karboxylat
LEDER OC1=CC(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O[Na])=O)O2)=CC3=C1C(CC(C4=CC=C(O)C=C4)O3)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Naringenin 7-O-b-D-Glucuronide Sodium Salt (Mixture of Diastereomers)
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20O11.Na/c22-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(24)15-11(23)5-10(6-14(15)31-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29;/h1-6,13,16-19,21-23,25-27H,7H2,(H,28,29);/q;+1/p-1/t13?,16-,17-,18+,19?,21+;/m0./s1
Formel vikt 470.08
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.