Läs mer
Naringenin chalcone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Naringenin chalcone |
| CAS | 25515-46-2 |
| Molekylformel | C15H12O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-2-propen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-8,16-17,19-20H/b6-3+ |
| LEDER | C(/C=C/C1=CC=C(O)C=C1)(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O |
| IUPAC-namn | (E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.25 |
| Formel vikt | 272.07 |