Läs mer
Naringin, 97%
Produktkod. 10404345 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10404345
Brand: Thermo Scientific Acros 206911000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10236-47-2 | C27H32O14 | 580.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10236-47-2
Molekylformel C27H32O14
Molekylvikt (g/mol) 580.54
MDL-nummer MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988
InChI-nyckel DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N
PubChem CID 74787988
IUPAC-namn 7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxioxan-2-yl]oxi-5-hydroxi-2-(4-hydroxifenyl-2-(4-hydroxifenyl)-2-(4-hydroxifenyl)
LEDER C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naringin
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Merck Index 15, 6507
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 580.53
Procent renhet ≥96.0%
Förpackning Plastflaska
Färg Beige till Gul
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.