Läs mer
Naringin dihydrochalcone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15448349
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448349 1 g 1g
15458349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66830.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18916-17-1
Molekylformel C27H34O14
Molekylvikt (g/mol) 582.555
MDL-nummer MFCD08436145
InChI-nyckel CWBZAESOUBENAP-NDAHTVSZSA-N
Synonym 1-[4-[(2-O-(6-Deoxy-a-L-rhamnopyranosyl)-b-D-glucopyranosyl]oxy]-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-propanone
PubChem CID 126963586
IUPAC-namn 1-[4-[(3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)-3-[(3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxioxan-2-yl]oxi-2,6-dihydroxifenyl]-1-hydroxifenyl)-1-onyl)
LEDER CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=CC(=C(C(=C3)O)C(=O)CCC4=CC=C(C=C4)O)O)CO)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naringin dihydrochalcone
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in DMSO
Formel vikt 582.55
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.