Läs mer
Naringin hydrate, 98%
Produktkod. 11338275
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338275 50 g 50g
11328275 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338275 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10163.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 132203-74-8 | C27H32O14 | 580.54 g/mol
En citrusbioflavanoid som hämmar cytokrom P450 monooxygenasaktivitet
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132203-74-8
Molekylformel C27H32O14
Molekylvikt (g/mol) 580.54
MDL-nummer MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988
InChI-nyckel DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N
PubChem CID 74787988
IUPAC-namn 7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxioxan-2-yl]oxi-5-hydroxi-2-(4-hydroxifenyl-2-(4-hydroxifenyl)-2-(4-hydroxifenyl)
LEDER C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naringin hydrate
Smältpunkt ∽166°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 102012
Merck Index 14,6424
Optisk rotation −90° (c=1 in Ethanol)
Formel vikt 580.55 (Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.