Läs mer
Naringin, MedChemExpress
Produktkod. 16488878
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488878 10 g
16421496 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16488878 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0153
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Naringin is a major flavanone glycoside obtained from tomatoes, grapefruits, and many other citrus fruits. Naringin exhibits biological properties such as antioxidant, anti-inflammatory, and antiapoptotic activities.
Naringin is a major flavanone glycoside obtained from tomatoes, grapefruits, and many other citrus fruits. Naringin exhibits biological properties such as antioxidant, anti-inflammatory, and antiapoptotic activities.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Naringin
CAS 10236-47-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H32O14
Kvantitet 10 g
Synonym Naringoside
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (430.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣Ethanol : 1 mg/mL (1.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O4)O)O)O[C@@]5([H])[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O5)O)O)O)=CC(O)=C13
Molekylvikt (g/mol) 580.53
Formel vikt 580.53
Procent renhet 98.41%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.