Läs mer
Naringin
Produktkod. 15445429
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15445429 25 g 25g
15455429 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63166.14
Request Bulk or Custom Format
En citrusbioflavanoid som hämmar cytokrom P-450 monooxygenasaktiviteten | CAS: 10236-47-2 | C27H32O14 | 580,54 g/mol
En citrusbioflavanoid som hämmar cytokrom P-450 monooxygenasaktivitet Naringin används för att framställa naringindihydrochalcon, som är cirka 300-1800 gånger sötare än socker. Det är en citrusbioflavonoid som rapporterats hämma cytokrom P450 monooxygenasaktivitet. Det fungerar också som en hämmare av cytokrom P450-enzymer. Det används som en antioxidant, lipidsänkande och anticancermedel. Utöver detta används det i en studie för att bedöma aldosteronproduktion av en human binjurebarkcellinje och för att förbättra kognitiva underskott av Alzheimers sjukdom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En citrusbioflavanoid som hämmar cytokrom P-450 monooxygenasaktivitet Naringin används för att framställa naringindihydrochalcon, som är cirka 300-1800 gånger sötare än socker. Det är en citrusbioflavonoid som rapporterats hämma cytokrom P450 monooxygenasaktivitet. Det fungerar också som en hämmare av cytokrom P450-enzymer. Det används som en antioxidant, lipidsänkande och anticancermedel. Utöver detta används det i en studie för att bedöma aldosteronproduktion av en human binjurebarkcellinje och för att förbättra kognitiva brister av ′Alzheimers sjukdom.
Löslighet Löslig i vatten, alkohol, aceton
och varm ättiksyra.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10236-47-2
Molekylformel C27H32O14
Molekylvikt (g/mol) 580.54
MDL-nummer MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988
InChI-nyckel DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N
Synonym 4',5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside
PubChem CID 74787988
IUPAC-namn 7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxioxan-2-yl]oxi-5-hydroxi-2-(4-hydroxifenyl-2-(4-hydroxifenyl)-2-(4-hydroxifenyl)
LEDER C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naringin
Färg Vitt till gult
Kvantitet 25 g
Beilstein 102012
Merck Index 14,6425
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,acetone and warm acetic acid.
Formel vikt 580.53
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.