Läs mer
Fisherbrand™ Rund kanna med smal mun med vit polypropenlock
Produktkod. 16104887 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3785 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
16104887 3785 mL Paket med 4
1 options
Produktkod. 16104887
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Rund kanna med smal mun med vit polypropenlock ger en utmärkt fuktbarriär och är slagtålig.
  • Den smala munnen möjliggör försiktig upphällning och förhindrar spill
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3785 mL
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) yttre hals 35 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 25 mm
Höjd (metrisk) med stängning 295 mm
Material HDPE
Kvantitet 4
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 38-400
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Smal
Höjd (metrisk) 292 mm
Förslutningsfoder Polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-400 mm
Diameter (metrisk) 137 mm
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 3785 mL
Form Round Jug
Disponibel Reusable
Produkttyp Rund kanna