Läs mer
Karl Hecht™ Smal hals genomskinliga glasflaskor med slipad propp
Produktkod. 10505772
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10505772 250 mL
1 options
Produktkod. 10505772 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41281018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.77 SEK
    128.94 SEK / Paket med 1
    Save 96.83 SEK
    42% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Försedd med standard jordfog.
  • Med glaspropp
  • Smal hals
  • Fogstorlek 19/26
  • Kapacitet 250mL
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Klart
Inkluderar Glaspropp
Material Glas
Standard konisk fog 19/26
Klarhet Klart
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Stängningsmaterial Glas
Förslutningstyp Propp
Form Rund
Produkttyp Förvaringsflaska