Läs mer
BRAND™ Erlenmeyerkolv med smal hals
Produktkod. 15262979 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15262979 2000 mL Paket med 10
15537851 100 mL Paket med 10
10789581 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15262979 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 92763
I lager
Erlenmeyerkolven med smal hals har en pärlformad kant och graderingsmärken.
  • Borosilikatglas 3.3
  • DÅN ISO 1773
  • Med pärlkant och gradering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Hals stil Smal
Graderad Ja
Mun stil Pärlstav