Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Smal hals flatbottnad kolv
Produktkod. 10000411
Change view
:
Kapacitet (metrisk): 6000 ml
Produktkod.
10000411 Kapacitet (metrisk): 6000 ml
1 options
Produktkod. 10000411 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 07045085
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flatbottnad kolv med pärlkant
  • Enl. till DIN ISO 1773 och utöver standard
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre hals 65 mm
Kapacitet (metrisk) 6000 mL
Höjd (metrisk) 315 mm
Hals stil Smal
Antal per förpackning 1
Diameter (metrisk) Yttre 237 mm