Läs mer
BRAND™ Erlenmeyer-flaskor av glas med smal hals
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Med pärlkant och gradering
- Smal hals för kontrollerad hällning och dispensering
- Olika paket räknas efter kapacitet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DÅN ISO 1773 |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 52 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Höjd (metrisk) | 310 mm |
| Hals stil | Smal |
| Antal per förpackning | 2 |
| Produkttyp | Erlenmeyerkolv |
| Graderad | Ja |
| Diameter (metrisk) Yttre | 187 mm |