Läs mer
BRAND™ Erlenmeyer-flaskor av glas med smal hals
Produktkod. 15567851 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15567851
Brand: BRAND™ 92754
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa Erlenmeyer-flaskor är tillverkade av Boro 3.3-glas och är enl. till DIN ISO 1773.
  • Med pärlkant och gradering
  • Smal hals för kontrollerad hällning och dispensering
  • Olika paket räknas efter kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DÅN ISO 1773
Diameter (metrisk) yttre hals 42 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Höjd (metrisk) 220 mm
Hals stil Smal
Antal per förpackning 10
Produkttyp Erlenmeyerkolv
Graderad Ja
Diameter (metrisk) Yttre 131 mm