Läs mer
Buerkle™ Reagensflaska med smal hals
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Höjd (metrisk):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- HDPE, transparent
- PP manipuleringssäkert skruvlock, blå
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Reagensflaska |
| Material | HDPE |
| Inkluderar | Förseglingssäkert blått skruvlock av polypropen |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (applikation) | Lämplig för viskösa oljor |
| Höjd (metrisk) | 221 mm |
| Längd (metrisk) | 85 mm |
| Bredd (metrisk) | 85 mm |