Läs mer
Buerkle™ Reagensflaska med smal hals
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Höjd (metrisk):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- HDPE, transparent
- PP manipuleringssäkert skruvlock, blå
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Längd (metrisk) | 74 mm |