Läs mer
Sampling Systems™ Smala provtagare rengöringsborstar
Produktkod. 15849411 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15849411
Brand: Sampling Systems™ 8020N2100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Se till att provtagaren är ordentligt rengjord för att förhindra korskontaminering. Sampling Systems™ Narrow Sampler Cleaning Brushes är en serie borstar som är idealiska för rengöring av både rostfria stål- och plastprovtagare.
  • Hygieniska nylonborstar
  • Robust aluminiumhandtag
  • Smal penselform
Specifikationer
Produkttyp Rengöringsborste
Handtagsmaterial Aluminium
Tips Typ Smal
Diameter (metrisk) borst 14 mm
För användning med (utrustning) Rör med 7 till 14 mm diameter
Längd (metrisk) 2100 mm