Läs mer
Sampling Systems™ Smala provtagare rengöringsborstar
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hygieniska nylonborstar
- Robust aluminiumhandtag
- Smal penselform
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsborste |
| Handtagsmaterial | Aluminium |
| Tips Typ | Smal |
| Diameter (metrisk) borst | 14 mm |
| För användning med (utrustning) | Rör med 7 till 14 mm diameter |
| Längd (metrisk) | 600 mm |