Beskrivning
- Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
- Förpackning: Globe Scientifics icke-sterila överföringspipetter är förpackade i en unik dispenserlåda. Denna praktiska låda är liten och kompakt och idealisk för bänkbruk. Den gångjärnsförsedda frontpanelen öppnas för snabb åtkomst till pipetterna och kan stängas när den inte används för att hålla innehållet rent.
Specifikationer
Spezifikation
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bulb Draw (metrisk) | 3 mL |
| Kalibrerad | Nej |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Droppar/ml | 24 |
| Graderad | Nej |
| Längd (engelska) | 3,4 tum |
| Förpackningstyp | 500/Pk., 10 Pk/Cs. |
| Färg | Naturlig |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?