missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NARS2 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-06406DL594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
NARS2 Polyclonal antibody specifically detects NARS2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| NARS2 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 79731 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 594 | |
| asnRS, asparagine tRNA ligase 2, mitochondrial (putative), Asparagine--tRNA ligase, asparaginyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative), EC 6.1.1, EC 6.1.1.22, FLJ23441, probable asparaginyl-tRNA synthetase, mitochondrial, SLM5 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NARS2 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering