missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NARS2 Antibody (OTI10C10), PerCP, Novus Biologicals™

Produktkod. 30032679 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30032679 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30032679 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP272876PCP

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

NARS2 Monoclonal antibody specifically detects NARS2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen NARS2
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI10C10
Konjugera PerCP
Utspädning Western Blot
Formulering PBS
Gene Alias asnRS, asparagine tRNA ligase 2, mitochondrial (putative), Asparagine--tRNA ligase, asparaginyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative), EC 6.1.1, EC 6.1.1.22, FLJ23441, probable asparaginyl-tRNA synthetase, mitochondrial, SLM5
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human NARS2 (NP_078954) produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79731
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.