Läs mer
Whirl-Pak™ Slamdomare II™ Komplett enhet, stor kapacitet
Produktkod. 15538049 Handla allt Whirl-Pak Produkter
Change view
Volym (metrisk):
177 ml/fot.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15538049 177 ml/fot. Varje
1 options
Produktkod. 15538049 Leverantör Whirl-Pak™ Leverantörsnummer B01355WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5632.26 SEK
    2102.27 SEK / Paket med 1
    Save 3529.99 SEK
    62% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av styva plastslangar i tre 5 ft. (1,53 m) sektioner, ger maximal styrka för vätskeprovtagning på långa avstånd.
Tillverkad av styva plastslangar i tre 5 ft. (1,53 m) sektioner, ger maximal styrka för vätskeprovtagning på långa avstånd
Slammet Judge™ II är gjord av en 1-1/4 tum. (3,18 cm) plastslang med ytterdiameter vilket resulterar i dubbel kapacitet och en mycket styv enhet när den är monterad.
  • Designad för provtagning av 5 % eller mindre fasta ämnen
  • Rymmer 6 oz. per fot (178 ml per 0,31 m) och kan monteras enligt jobbets krav
  • Lägg till eller subtrahera avsnitt efter behov, och 1 fot. (31 m) markörer på slangen hjälper till att identifiera mängden slam i tanken
  • Enheten består av tre 5 ft. (1,53 m) sektioner (topp, förlängning, botten) eller enskilda sektioner kan kombineras efter behov
  • Får inte autoklaveras
  • Ett års garanti
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008 och ISO 13485:2003
Volym (metrisk) 177 ml/fot.
För användning med (applikation) Provtagning 5 % eller mindre fasta ämnen
Graderad Ja
Material Polykarbonat med ultraviolett stabilisator
Typ Slam Judge™ II Storkapacitetsprovtagare
Längd (engelska) Totalt 15 fot, sektioner 5 fot.
Längd (metrisk) Totalt 4,6 m, sektioner 1,53 m
Diameter (engelska) Ytterrör 1,25 tum.
Diameter (metrisk) Ytterrör 3.18 cm
Modell B01355