Läs mer
Whirl-Pak™ Standard provpåsar
Produktkod. 11775774 Handla allt Whirl-Pak Produkter
Change view
Mått (L x B):
12,5 x 6,5 cm
12,5 x 7,5 cm
18 x 9,5 cm
18,5 x 7,5 cm
19 x 13 cm
23 x 11,5 cm
23 x 15 cm
30 x 19 cm
30,5 x 12,5 cm
38 x 12,5 cm
38 x 15 cm
38 x 19 cm
Tjocklek (engelska):
2,25 mil
2,25 mil.
2,5 mil
3 mil
4 mil
Kapacitet (engelska):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
7 oz.
13 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
36 oz.
42 oz.
55 oz.
69 oz.
Produkttyp:
Provpåse
Provpåse med märkningsområde
Provpåse
Provpåse med märkningsområde
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Tjocklek (engelska) Kapacitet (engelska) Produkttyp Förpackningsstorlek
11775774 23 x 15 cm 3 mil 24 oz. Provpåse Paket med 500
11771664 12,5 x 7,5 cm 2,25 mil 2 oz. Provpåse Paket med 500
11701973 18,5 x 7,5 cm 2,25 mil 4 oz. Provpåse Paket med 500
11781664 18 x 9,5 cm 3 mil 7 oz. Provpåse Paket med 500
11791664 19 x 13 cm 3 mil 13 oz. Provpåse Paket med 500
11785714 23 x 11,5 cm 2,5 mil 18 oz. Provpåse Paket med 500
11701674 23 x 15 cm 4 mil 24 oz. Provpåse Paket med 500
11741684 30,5 x 12,5 cm 3 mil 27 oz. Provpåse Paket med 500
11786508 38 x 12,5 cm 3 mil 36 oz. Provpåse Paket med 500
11791963 38 x 15 cm 3 mil 42 oz. Provpåse Paket med 500
11707093 38 x 19 cm 3 mil 69 oz. Provpåse Paket med 500
11776965 12,5 x 6,5 cm 2,25 mil. 1 oz. Provpåse Paket med 500
11781963 12,5 x 7,5 cm 2,25 mil 2 oz. Provpåse med märkningsområde Paket med 500
11735804 18,5 x 7,5 cm 2,25 mil 4 oz. Provpåse med märkningsområde -
11771963 23 x 11,5 cm 2,5 mil 18 oz. Provpåse med märkningsområde Paket med 500
11761684 23 x 15 cm 4 mil 24 oz. Provpåse med märkningsområde Paket med 500
11771684 23 x 15 cm 3 mil 24 oz. Provpåse med märkningsområde Paket med 500
11734834 30,5 x 12,5 cm 3 mil 27 oz. Provpåse med märkningsområde Paket med 500
11751684 30 x 19 cm 4 mil 55 oz. Provpåse med märkningsområde Paket med 500
30286575 18,5 x 7,5 cm 2,25 mil. 4 oz. Provpåse med märkningsområde -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 11775774 Leverantör Whirl-Pak™ Leverantörsnummer B01020WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1906.35 SEK
    1025.94 SEK / Paket med 500
    Save 880.41 SEK
    46% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har punkteringssäkra flikar för skydd mot skador på grund av utskjutande trådände. Lättstängda påsar är idealiska för provtagning och produktanalys. Finns i vanligt eller skrivformat.
  • Transparenta polyetenpåsar
  • Att virvla eller vika påsen tre gånger och säkra med stängningsflikarna skapar en läckagesäker provtagningsbehållare
  • Gassteriliserad, med dokumentation tillgänglig
  • Dragflikar hjälper till att förhindra kontaminering från fingerkontakt vid öppning
  • Skrivpåsar har ett område som accepterar kulspetspenna eller penna
  • Påsar kan frysas till vilken temperatur som helst; inklusive flytande kväve - noggrann hantering krävs efter frysning
  • Tjocklek, 2,25 till 4 mil
  • RNas, DNas, pryogen och BPH fri
  • Följ regulatoriska och industriella krav från EPA, FDA, HACCP och USDA
  • Påsar bör inte användas vid temperaturer över 180 °F (82 °C)
Specifikationer
Beskrivning Vanlig stil
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Stängande flik
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Latexfri Ja
Antal per förpackning 500/Pk.
Ytterförpackning Write-On Whirl-Pak™ Väska
Skyddande inre förpackning Plast
Kvantitet 500/Pk.
Steriliseringsmetod Etylenoxidgas
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +180 °F
Temperaturområde (metriskt) 82 °C
Tjocklek (engelska) 3 mil
Mått (L x B) 23 x 15 cm
Längd (engelska) 9 tum
Bredd (engelska) 6 tum
Produkttyp Provpåse
Kapacitet (engelska) 24 oz.
Kapacitet (metrisk) 710 mL
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (metrisk) 15 cm
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm