Läs mer
Whirl-Pak™ Standard provpåsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11791664 Handla allt Whirl-Pak Produkter
Mått (L x B):
12.5 x 6.5 cm
12.5 x 7.5 cm
18 x 9.5 cm
18.5 x 7.5 cm
18.5 x 7.5cm
19 x 13 cm
23 x 11.5 cm
23 x 11.5cm
23 x 15 cm
23 x 15cm
30 x 19cm
30.5 x 12.5 cm
38 x 12.5 cm
38 x 15 cm
38 x 19 cm
Tjocklek (engelska):
2,25 mil
2,5 mil
2.25 mil
3 mil
4 mil
Kapacitet (engelska):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
7 oz.
13 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
36 oz.
42 oz.
55 oz.
69 oz.
Produkttyp:
Provpåse
Provpåse med märkningsområde
Sample Bag
Sample Bag with Labeling Area
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11791664
Brand: Whirl-Pak™ B01018
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har punkteringssäkra flikar för skydd mot skador på grund av utskjutande trådände. Lättstängda påsar är idealiska för provtagning och produktanalys. Finns i vanligt eller skrivformat.
  • Transparenta polyetenpåsar
  • Att virvla eller vika påsen tre gånger och säkra med stängningsflikarna skapar en läckagesäker provtagningsbehållare
  • Gassteriliserad, med dokumentation tillgänglig
  • Dragflikar hjälper till att förhindra kontaminering från fingerkontakt vid öppning
  • Skrivpåsar har ett område som accepterar kulspetspenna eller penna
  • Påsar kan frysas till vilken temperatur som helst; inklusive flytande kväve - noggrann hantering krävs efter frysning
  • Tjocklek, 2,25 till 4 mil
  • RNas, DNas, pryogen och BPH fri
  • Följ regulatoriska och industriella krav från EPA, FDA, HACCP och USDA
  • Påsar bör inte användas vid temperaturer över 180 °F (82 °C)
Specifikationer
Beskrivning Vanlig stil
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 13 oz.
Kapacitet (metrisk) 384 mL
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Förslutningstyp Stängande flik
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Latexfri Ja
Antal per förpackning 500/Pk.
Ytterförpackning Write-On Whirl-Pak™ Väska
Skyddande inre förpackning Plastic
Kvantitet 500/Pk.
Steriliseringsmetod Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelska) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metriskt) 82 °C
Tjocklek (engelska) 3 mil
Mått (L x B) 19 x 13 cm
Längd (engelska) 7,5 tum
Längd (metrisk) 19 cm
Bredd (engelska) 5,24 tum.
Bredd (metrisk) 13 cm
Produkttyp Provpåse