Beskrivning
Ståpåsar gör det mycket enkelt att lägga till material i påsen och att ta bort prov för testning eller analys. Den platta botten säkerställer stabilitet och trådflikarna håller toppen öppen för enkel åtkomst.
- Pappersliknande finish eliminerar praktiskt taget bläcksmettning
- Yta som tar emot en mängd olika skrivinstrument
- Steriliserad efter tillverkning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Whirl-Pak™ Ståväska |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Tejp och tråd |
| Färg | Rensa med White Block |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Fyll volym | 24 oz. |
| Latexfri | Ja |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| Visa mer |