Läs mer
Whirl-Pak™ Stand-up provpåsar
Produktkod. p-3207831 Handla allt Whirl-Pak Produkter
Change view
Mått (L x B):
18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 tum)
23 x 11,5 cm (9 x 4,5 tum)
23 x 15 cm (9 x 6 tum)
38 x 15 cm (15 x 6 tum)
38 x 19 cm (15 x 7,5 tum)
Tjocklek (engelska):
2,50 mil
3 mil
4 mil
Kapacitet (metrisk):
118 ml
532 ml
710 ml
1,24 l
2 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Tjocklek (engelska) Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11716873 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 tum) 2,50 mil 118 ml Paket med 500
30281139 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 tum) 2,50 mil 118 ml -
11726873 23 x 11,5 cm (9 x 4,5 tum) 3 mil 532 ml Paket med 500
11766965 23 x 15 cm (9 x 6 tum) 3 mil 710 ml Paket med 500
11781796 38 x 15 cm (15 x 6 tum) 4 mil 1,24 l Paket med 250
11791796 38 x 19 cm (15 x 7,5 tum) 4 mil 2 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11716873 Leverantör Whirl-Pak™ Leverantörsnummer B01364WA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ståpåsar gör det mycket enkelt att lägga till material i påsen och att ta bort prov för testning eller analys. Den platta botten säkerställer stabilitet och trådflikarna håller toppen öppen för enkel åtkomst.
  • Pappersliknande finish eliminerar praktiskt taget bläcksmettning
  • Yta som tar emot en mängd olika skrivinstrument
  • Steriliserad efter tillverkning
Specifikationer
Beskrivning Whirl-Pak™ Ståväska
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Tejp och tråd
Färg Rensa med White Block
Disponibel Engångsbruk
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Fyll volym 4 oz.
Latexfri Ja
Antal per förpackning 500/Pk.
Ytterförpackning Write-On Whirl-Pak™ Väska
Skyddande inre förpackning Plastic
Kvantitet 500/Pk.
Steriliseringsmetod Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelska) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metriskt) 82 °C
Tjocklek (engelska) 2,50 mil
Mått (L x B) 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 tum)
Längd (engelska) 7,25 tum.
Bredd (engelska) 3 tum
Produkttyp Stand-up väska
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 118 ml
Längd (metrisk) 18 cm
Bredd (metrisk) 7.5 cm
Tjocklek (metrisk) 0.064 mm