Läs mer
Naspm, MedChemExpress
Produktkod. 16497937
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497937 5 mg -
16495896 100 mg -
16451437 50 mg 50mg
16405228 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497937 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12506
MedChemExpress Naspm (1-Naphthyl acetyl spermine), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Naspm (1-Naphthyl acetyl spermine), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naspm
Fysisk form Solid
CAS 122306-11-0
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H34N4O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 1-Naphthylacetyl spermine
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (26.99 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCCCNCCCCNCCCN)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 370.53
Formel vikt 370.53
Procent renhet 95.18%