Läs mer
Naspm trihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Naspm trihydrochloride (1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naspm trihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1049731-36-3 |
| Färg | Pale Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H37Cl3N4O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | 1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (104.19 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.4 mg/mL (13.34 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |