Läs mer
Naspm trihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. p-200098299
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. 16461437
Brand: Medchem Express HY12506A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Naspm trihydrochloride (1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Naspm trihydrochloride (1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Naspm trihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1049731-36-3
Färg Pale Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H37Cl3N4O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (104.19 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.4 mg/mL (13.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.O=C(NCCCNCCCCNCCCN)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 479.91
Formel vikt 479.91
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.