Läs mer
Tocris Bioscience™ Naspm trihydrochloride
Beskrivning
Selective antagonist of Ca2+-permeable AMPA receptors; blocks AMPA receptors lacking the GluA2 subunit. Protects hippocampal neurons against global ischemia-induced cell death.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naspm trihydrochloride |
| CAS | 1049731-36-3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C22H37Cl3N4O |
| Formel vikt | 479.91 |
| Renhet | >97% |
| Molekylvikt (g/mol) | 479.915 |