Läs mer
Nastorazepide, MedChemExpress
Beskrivning
Nastorazepide (Z-360) is a selective, orally available, 1,5-benzodiazepine-derivative gastrin/cholecystokinin 2 (CCK-2) receptor antagonist with potential antineoplastic activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nastorazepide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 209219-38-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H36N4O5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Z-360 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (61.47 mM) |
| Visa mer |