Läs mer
Nateglinide-d5 (phenyl-d5), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nateglinide phenyl-d5 |
| CAS | 1227666-13-8 |
| Molekylformel | C19 2H5 H22 N O3 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | D-Phenylalanine-2,3,4,5,6-d5, N-[[trans-4-(1-methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-, Nateglinide-D5, Nateglinide-D5 (Phenyl-D5), N-[[trans-4-(Propan-2-yl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalanine-d5, N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalanine-2,3,4,5,6-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17 H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[C@@H](NC(=O)[C@@H]2 CC[C@H](CC2)C(C)C)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | (2 R)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-2-[(4-propan-2-ylcyclohexanecarbonyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.45 |
| Formel vikt | 322.2305 g/mol |
| Visa mer |