missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nateglinide-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nateglinide phenyl-d5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1/i3D,4D,5D,6D,7D |
| Formel vikt | 322.2305 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?