missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nateglinide EP Impurity A, Mikromol™

Produktkod. 30049398
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049398 100 mg
30052635 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049398 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0847.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Nateglinide EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material trans-4-(1-methylethyl)cyclohexanecarboxylic acid
CAS 5-6-7077
Analyt- eller komponentnamn trans-4-(1-methylethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H18 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Nateglinide Imp. A (EP), Nateglinide USP Related Compound A, Nateglinide USP RC A, trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanecarboxylic acid, 4-isopropyl-, trans- (8CI), trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid, trans-p-Menthan-7-oic acid, Nateglinide Related Compound A, Nateglinide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H18O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)/t8-,9-
LEDER CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-propan-2-ylcyclohexane-1-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 170.25
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 170.1307 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.