Läs mer
Nateglinid Etylester, TRC
Produktkod. 30478946
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478946 1 g
30475990 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30478946 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3798101G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 187728-85-4
Molekylformel C21 H31 N O3
Molekylvikt (g/mol) 345.48
Synonym D-Phenylalanine, N-[[trans-4-(1-methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-, ethyl ester, Ethyl N-[[trans-4-(Propan-2-yl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalaninate, Nateglinide Ethyl Ester, Ethyl N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalaninate
IUPAC-namn ethyl (2R)-3-phenyl-2-[(4-propan-2-ylcyclohexanecarbonyl)amino]propanoate
LEDER CCOC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H]2CC[C@H](CC2)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalaninate (Nateglinide Ethyl Ester)
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H31NO3/c1-4-25-21(24)19(14-16-8-6-5-7-9-16)22-20(23)18-12-10-17(11-13-18)15(2)3/h5-9,15,17-19H,4,10-14H2,1-3H3,(H,22,23)/t17-,18-,19-/m1/s1
Formel vikt 345.2304