Läs mer
Nateglinide, Mikromol™
Produktkod. 17901376
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17901376 100 mg
1 options
Produktkod. 17901376 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0847.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Nateglinid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nateglinide
CAS 105816-04-4
Analyt- eller komponentnamn Nateglinide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H27 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nateglinide
InChI formel InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1
LEDER CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-3-fenyl-2-[(4-propan-2-ylcyklohexankarbonyl)amino] propansyra
Molekylvikt (g/mol) 317.42
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 317,1991 g/mol