Läs mer
Nateglinide, TRC
Produktkod. 30476745
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476745 50 mg
30472666 100 mg
30475262 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30476745 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN37937550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105816-04-4
Molekylformel C19 H27 N O3
Molekylvikt (g/mol) 317.42
Synonym Nateglinide, D-Phenylalanine, N-[[trans-4-(1-methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-, D-Phenylalanine, N-[[4-(1-methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-, trans-, N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalanine, (-)-N-[(trans-4-Isopropylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine, A 4166, AY 4166, D-Nateglinide, DJN 608, Fastic, Glinate, Glunate, Natelide, Pastic, SDZ-DJN 608, Senaglinide, Starlix, Starlix DS, Starsis
IUPAC-namn (2R)-3-fenyl-2-[(4-propan-2-ylcyklohexankarbonyl)amino] propansyra
LEDER CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nateglinide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1
Formel vikt 317.1991