Läs mer
β-Nathoxyättiksyra, fri syra, 99,1%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11494981 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494981 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11494981 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215578925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00 SEK
    385.58 SEK / 25g
    Save 19.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
beta-naftoxiättiksyra är en växttillväxtregulator som främjar tillväxten av rötter på klipp och förhindrar att frukt faller i förtid. Lösligt i alkohol, eter och ättiksyra
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Naththoxyacetic Acid
Namnnotering Fri syra
CAS 120-23-0
Färg Vitt
Molekylformel C12H10O3
MDL-nummer MFCD00004066
Kvantitet 25 g
Synonym 2-naphthoxyacetic acid, 2-naphthyloxy acetic acid, bnoa, 2-naphthyloxyacetic acid, 2-naphthalen-2-yloxy acetic acid, noxa, betoxon, 2-noxa, naphthoxyacetic acid, betapal
InChI-nyckel RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OCC(=O)O
IUPAC-namn 2-naftalen-2-yloxiättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 202.209
PubChem CID 8422
ChEBI CHEBI:50397
Formel vikt 202.2
Fysisk form Kristallint pulver