Läs mer
Thermo Scientific™ 25 ml icke-sterila centrifugalfilter
Beskrivning
Filtrera volymer upp till 25mL med dessa Thermo Scientific™ National 25mL icke-sterila centrifugalfilter. Filtren har ett nytt filterhus i polypropen med konisk behållare och kan användas med alla laboratoriecentrifuger på bänk eller golvmodell.
- 2 500xG maximal centrifugalkraft
- Icke steril
- Bulkpackad
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nylon Membran; 0,45 μm porstorlek |
| För användning med (utrustning) | Centrifuge av bänkskiva eller golvmodell |
| Material (membran) | Nylon |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material för hölje | Polypropen |
| Produktlinje | Target2 |
| Typ | Centrifugalfilter |
| Volym (metrisk) | 25 mL |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.