Läs mer
Thermo Scientific™ Skruvlocksflaskställ
Beskrivning
Förvara flaskor effektivt med Thermo Scientific™ National 4mL skruvstativ för injektionsflaskor, staplingsbara för ännu mer utrymmesbesparingar.
- Ställen har alfanumerisk indexering för enklare identifiering av flaskan
- Flaskställ av polypropen är resistenta mot de flesta lösningsmedel
50 och 100 flaskor med kapacitet tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Flaskställ |
| Färg | Klart |
| Håller | Flaskor |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 50 |
| Form | Fyrkantig |
| Staplingsbar | Ja |
| För användning med (utrustning) | 4 ml injektionsflaskor |
| Produkttyp | Flaskställ |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.