Läs mer
Thermo Scientific™ National Assembled Standard öppningsflaska, lock och Septum Kit
Produktkod. 11945683
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Fenol
Polypropen
Polypropen, flänsad
Polypropylen, flänsad
Septum:
PTFE-
PTFE/Silikon, förslitsad
PTFE/Silikon/PTFE
PTFE/silikon
PTFE/silikon (0,75 mil)
Förpackningstyp:
Förvaringsbricka
Polybag
Polypåse
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Product Code. 11945683
Brand: Thermo Scientific™ C4013486A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap och Septum Kit ger bekvämlighet, effektivitet och stapelbara förvaringsmöjligheter.
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap och Septum Kit ger bekvämlighet, effektivitet och stapelbara förvaringsmöjligheter.
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags
  • Vial trays are stackable for easy storage
  • All caps are manufactured from virgin polypropylene unless noted
Includes: 
100 vials with pre-attached caps and septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stängningsfärg Black
Beskrivning Clear Glass; Phenolic Black Cap; PTFE/Silicone/PTFE septum; in storage tray
Färg Klart
Material Glass, PTFE, Silicone
Volym (metrisk) 2 mL
Septum PTFE/Silikon/PTFE
Förpackningstyp Förvaringsbricka
Stängningsmaterial Phenolic
Förslutningstyp Fenol
Stängningsstorlek 8-425