Läs mer
Thermo Scientific™ National Assembled Standard öppningsflaska, lock och Septum Kit
Produktkod. p-4526376
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Fenol
Polypropen
Polypropen, flänsad
Polypropylen, flänsad
Septum:
PTFE-
PTFE/Silikon, förslitsad
PTFE/Silikon/PTFE
PTFE/silikon
PTFE/silikon (0,75 mil)
Förpackningstyp:
Förvaringsbricka
Polybag
Polypåse
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11911613
Brand: Thermo Scientific™ C4013015A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap och Septum Kit ger bekvämlighet, effektivitet och stapelbara förvaringsmöjligheter.
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap och Septum Kit ger bekvämlighet, effektivitet och stapelbara förvaringsmöjligheter.
  • Förpackad i praktiska ampullbrickor med genomskinliga lock eller i ekonomiska polypåsar
  • Flaskorna är staplingsbara för enkel förvaring
  • Alla lock är tillverkade av ny polypropen om inget annat anges
Innehåller:
100 injektionsflaskor med förmonterade lock och septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Färg (sigill) Gult
Beskrivning Klart glas; PP svart mössa; Röd PTFE/vit silikonseptum; i polybag
Färg Klart
Material Glas, PTFE, Silikon
Volym (metrisk) 2 mL
Septum PTFE/silikon
Förpackningstyp Polybag
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Polypropen
Stängningsstorlek 8-425