Läs mer
Thermo Scientific™ Assembled Target™ 10-425 Caps and Septa
Produktkod. p-4526253
Färg:
Gult
Naturlig
Septum:
Integral gjuten polypropen
Röd PTFE/Vit silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 12443658
Brand: Thermo Scientific™ C40105A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera kontaminering från hantering med bekvämt Thermo Scientific™ National Assembled Target 10-425 Caps and Septa.
Minimera kontaminering från hantering med bekvämt Thermo Scientific™ National Assembled Target 10-425 Caps and Septa.
  • Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering
  • Förvaringslocket har en solid topp och förinsatt PTFE-skivfoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Naturlig; Septa: Integral gjuten polypropen
Färg Naturlig
Material Polypropen
Septum Integral gjuten polypropen
Produktlinje Nationellt samlat mål
Typ Skruvlock
Stängningsstorlek 10 mm
För användning med (utrustning) 10-425 Flaskor med skruvgänga
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.