Läs mer
Thermo Scientific™ Komponenter för Vial Convenience Kits
Produktkod. 12408646
Volym (metrisk):
20 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12408646
Brand: Thermo Scientific™ B7920VO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Flaskor, kapsyler och septa för användning med Thermo Scientific™ National Vial Convenience Kit.
Flaskor, kapsyler och septa för användning med Thermo Scientific™ Nationella flaskpaket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Clear 20mL vials, 28 x 57mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Volym (metrisk) 20 ml
Produktlinje National
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Förslutningstyp Screw Cap
Höjd (metrisk) 57 mm
Kvantitet 100 Pk.
Certifikat och efterlevnad Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Typ Vial
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ National Vial Convenience Kits