Läs mer
Thermo Scientific™ Komponenter för Vial Convenience Kits
Volym (metrisk):
20 mL
Färg:
Bärnsten
Clear
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Flaskor, kapsyler och septa för användning med Thermo Scientific™ Nationella flaskpaket.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Amber 20 ml flaskor, 28 x 57 mm |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Produktlinje | Nationell |
| Volym (metrisk) Totalt | 20 mL |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 57 mm |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Certifikat och efterlevnad | Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC) |
| Visa mer |