Läs mer
Thermo Scientific™ Komponenter för Vial Convenience Kits
Volym (metrisk):
20 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Flaskor, kapsyler och septa för användning med Thermo Scientific™ Nationella flaskpaket.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Clear 20mL vials, 28 x 57mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Volym (metrisk) | 20 ml |
| Produktlinje | National |
| Volym (metrisk) Totalt | 20 mL |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Höjd (metrisk) | 57 mm |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Visa mer |